Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 7 Peptid
Artikelnummer. 10492902
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10492902 800 x 20μ L-assays Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 10492902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV4305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon LAT, containing Tyr-200.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Tyrosine 7 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Liquid, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Prøvevolumen 800 x 20μL
Assay Tyrosinkinase-assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Produkttype Z'-LYTE™ Tyrosine 7 Peptide Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner De fleste kitkomponenter bør opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter bør opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800
Udlæsning Slutpunkt
Referencer Biochem. J. 356 s 461-71 (2001)
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Baseret på LAT , Rester 195 til 208, Centrering Y-200 (ESIDDYVNVPESGES)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang ZAP70
Target enzym Tyrosinkinaser
Validerede kinaser ZAP70