Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
Artikelnummer. 12000196
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12000196 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12000196 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV4122
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimal peptide substrate for EGF Receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Tyrosinkinase-assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype EGFR substrate (EEEEYFELVAKKK)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer Nature, 373, pp. 536-9 (1995), JBC 277, pp 1576-1585 (2002)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang KIT, JAK1, JAK2 JH1 JH2, JAK2 JH1 JH2 V617F, ERBB2, MST1R, LTK, JAK2, AXL
Validerede kinaser AXL, ERBB2, JAK1, JAK2, KIT, LTK, MST1R