Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 5 Peptid
Beskrivelse
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimal peptide substrate for ErbB2.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Z'-LYTE™ Tyrosine 5 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, |
| Produktlinje | Z ́-LYTE |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Inkluderer | Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer |
| Prøvevolumen | 800 x 20μL |
| Indhold og opbevaring | Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner. |
| Assay | Tyrosinkinase-assay |
| Assay Entry | Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof) |
| Produkttype | Z'-LYTE™ Tyrosine 5 Peptide Kinase Assay Kit |
| Mængde | 800 x 20μ L-assays |
| Vis mere |