Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 4 Peptid
Artikelnummer. 12000186
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12000186 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12000186 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3193
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 4 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid indeholder en X-(⁄ED)-Y-(ILV)-⁄konsensussekvens, ⁄hvor X er en hvilken som helst rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Tyrosinkinase-assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Forskningskategori Signaltransduktion
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang PDGFRA T674I, PDGFRB, FGFR1, FGFR2, EGFR, FGFR4, FLT1, MUSK, JAK3, FLT4, FGFR3, INSRR, PDGFRA D842V, EPHA2, PDGFRA, PDGFRA V561D
Validerede kinaser EGFR, EPHA2, FGFR, FLT1, FLT4, INSRR, JAK3, MUSK, PDGFRA, PDGFRB