Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 3 Peptid
Artikelnummer. 12090176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12090176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12090176 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV3192
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon MAPK14, containing Tyr-182.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Tyrosine 3 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Liquid, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Prøvevolumen 800 x 20μL
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Tyrosinkinase-assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Produkttype Z'-LYTE™ Tyrosine 3 Peptide Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Baseret på MAPK14 (DEMTGYVATR)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang TYK2
Target enzym Tyrosinkinaser
Validerede kinaser TYK2