Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 2 Peptid
Artikelnummer. 12080176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12080176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12080176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Z'-LYTE Kinase Assay Kit - Tyrosin 2 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på et optimalt peptidsubstrat for ABL .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Tyrosinkinase-assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype Abl-substrat (EAIYAAPF)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer Nature, 373, s. 536-9 (1995)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang ABL1 G250E, ABL1 Y253F, RET Y791F, SYK, TYRO3, EPHB2, LYNA, MERTK, RET V804L, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, RET, ABL1 T315I, FLTES1, FLTES1, ABL, LCK, ABL, ABL, AGR, LCK, F EPHA1, EPHA8, EPHB3, LYNB, EPHB1, SRC, CSK
Validerede kinaser ABL1, ABL2, CSK2, EPHA1, EPHA4, EPHA8, EPHB1, EPHB2, MERTK, MET, RET, SRC, SRCN1, SYK, TYRO3, YES1, EPHB3, FGR, FLT, FYN, HCK, LCK, LYNA, LYNB