Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 1 Peptid
Artikelnummer. 12070176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12070176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12070176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3190
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin 1 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på et optimalt peptidsubstrat for SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Tyrosinkinase-assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype Src-substrat (EEEIYGEFE)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer Nature, 373, s. 536-9 (1995)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang CSF1R, NTRK2, PTK6, IGF1R, MATK, NTRK3, ROS1, BMX, PTK2B, EPHA3, EPHB4, ERBB4, KDR, NTRK1, SRMS, FRK, ITK , BTK, FES, BLK1, EPHA5
Validerede kinaser BLK1, BMX, BTK, CSF1R, EPHA3, EPHA5, EPHB4, ERBB4, FES, FRK, IGF1R, ITK , KDR, MATK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTK2B, PTK6, ROS1, SRMS