Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 7 Peptid
Artikelnummer. 12060176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12060176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12060176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 7 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid indeholder en PKC-konsensussekvens (RK)⁄1-3(X)0-2 (ST) (X)⁄0-2(RK)1-3, hvor ⁄X er en hvilken som helst rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype PKC konsensussekvens (R ⁄K)1-3(X)0-2 ⁄ST (X)0-2(R K)⁄1-3
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang MAP4K5, IRAK4, PRKCQ, NEK9, PRKCD, MAP3K9, PASK, PIM2, NEK2, PRKCG, SRPK2, STK4, NEK1, MAP4K2, MINK1, CHEK2, PIM1, PKN1, PRKCA, PRKCI, TAOK4, PRKZKGB2, PRKZKGB2, PRKZKGB2, RPS4CKGB, MAP4CKGB, ROCK1, PHKG2, PRKCB1, STK24, STK3, PRKCB2, STK25, PRKCE, PRKCH, MST4
Validerede kinaser ROCK1, RPS6KB1, SRPK2, STK3, STK4, STK24, STK25, TAOK2, NEK2, NEK9, PASK, PHKG1, PHKG2, PIM1, PIM2, PKN1, PKC, CHEK2, IRAK4, MAP3K9, MAP4K4, MAP4K, MAP4K, MAP4K, MAP4K, MAP MST4, NEK1