Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 6 Peptid
Artikelnummer. 12050176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12050176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12050176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3179
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Z'-LYTE Kinase Assay Kit - Ser/Thr 6 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid indeholder en RXRXXS-Hyd-konsensussekvens, hvor Hyd er en voluminøs hydrofob rest, og X er en hvilken som helst rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Forskningskategori Signaltransduktion
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang SGK, SGK2, RPS6KA3, AKT2, RPS6KA1, AKT1, CLK2, PDK1, RPS6KA2, SGKL, AKT3
Validerede kinaser AKT1, AKT2, AKT3, CLK2, PDK1, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, SGK, SGK2, SGKL