Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 5 Peptid
Artikelnummer. 12040176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12040176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12040176 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV3178
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket serin/threonin-peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Ser/Thr 5 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Liquid, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Prøvevolumen 800 x 20μL
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Produkttype Z'-LYTE™ Ser/Thr 5 Peptide Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang IKBKB, CSNK1G1, TBK1, CSNK1G3, CSNK1G2
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Validerede kinaser CSNK1G1, CSNK1G2, CSNK1G3, IKBKB, TBK1