Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptid
Artikelnummer. 12020176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12020176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12020176 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV3176
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon bovine MBP Thr-97 derived peptide, containing a P-X-(S/T)-P consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide, 800 x 20μL Assays, 800 rxns, 405/465nm Excitation, 535nm Emission, Methylcoumarin Label, FRET Technique, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, Peptide-Based Substrate Properties, End Point Readout, Used For Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer All necessary reagents for performing primary or secondary screens
Prøvevolumen 800 x 20μL
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Produkttype Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 x 20μ L Reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Referencer BBRC vol. 61, s. 559-563 (1974), JBC, bind 252, s. 4888 (1978)
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Kvæg MBP , Thr-97-afledt peptid S5, Consensus Seq Pro-X-(Ser⁄Thr)-Pro (APRTPGGRR)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang MAPK13, MAP2K1, MAP2K6, MAPK1, MAP3K8, BRAF, MAP2K2, MAPK12, MAPK3, BRAF V599E
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Validerede kinaser BRAF, MAPK1, MAPK3, MAPK12, MAPK13, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K6, MAP2K8