Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 23 Peptid
Artikelnummer. 10078522
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10078522 800 x 20μ L-assays Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 10078522 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV4644
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på et PKC epsilon pseudosubstrat-afledt peptid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Prøvevolumen 800 x 20μL
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Produkttype Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptide Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Referencer JBC vol. 272, s. 952-60 (1997)
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Baseret på PKCe Pseudosubstrat afledt peptid (MRPRKRQGSVRRRV)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang AMPK
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Validerede kinaser AMPK