Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 18 Peptid
Artikelnummer. 10096822
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
16000µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10096822 800 x 20μ L-assays 16000µL
1 options
Artikelnummer. 10096822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV4319
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Z'-LYTE Kinase Assay Kit - Ser/Thr 18 Peptid
Et coumarin- og fluoresceinmærket peptidsubstrat, som kan bruges til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på et optimeret syntetisk peptidsubstrat til DYRK1A og indeholder en R-P-X-(S⁄T)-P konsensussekvens, hvor X er en vilkårlig rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype RRFRPASPLRGPP
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer JBC 275, pg 2431 (2000)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang DYRK1A, HIPK4, SRPK1, DYRK1B, CLK3, STK23
Validerede kinaser CLK3, DYRK1A, DYRK1B, HIPK4, SRPK1, STK23
Produktlinje Z´-LYTE
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.