Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 16 Peptid
Artikelnummer. 12090186
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12090186 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12090186 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3802
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 16 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på CDC25C, der indeholder Ser-198.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype CDC25C rester 193-204, centreret ved Ser-198 (ELMEFSLKDQEA)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer JBC 278:25277 (2003)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang GRK7, ADRBK1, ADRBK2, ACVR1B, PLK2, PLK3, GRK6, GRK5, GRK4, PLK1
Validerede kinaser ACVR1B, ADRBK1, ADRBK2, GRK4, GRK5, GRK6, GRK7, PLK1, PLK2, PLK3