Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 15 Peptide Artikelnummer.: 12080186
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 15 Peptide
Artikelnummer. 12080186
800 x 20μ L-assays, 800 reaktioner
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. 12080186
Brand: Thermo Scientific™ PV3799
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon EGFR, containing Thr-693.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 15 Peptide, 800 x 20μL Assays, 800 rxns, 405/465nm Excitation, 535nm Emission, Methylcoumarin Label, FRET Technique, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, Peptide-Based Substrate Properties, End Point Readout,
Produktlinje Z ́-LYTE™
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer All necessary reagents for performing primary or secondary screens
Prøvevolumen 800 x 20μL
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Produkttype Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 15 Peptide
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Referencer J. Cell. Phys.(1995), v. 162, p434
Forskningskategori Signaltransduktion
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde EGFR residues 688-702, centered on Thr-693 (LVEPLTPSGEAPNQK)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang MAPK11
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Validerede kinaser MAPK11
Vis mere Vis mindre
Manuals
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer3124761 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerPV3799
Partinummer2769037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/07/2023 ArtikelnummerPV3799
Partinummer2507309 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/04/2022 ArtikelnummerPV3799
Partinummer1923791 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2017 ArtikelnummerPV3799
Partinummer1912775 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/08/2017 ArtikelnummerPV3799
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 15 Peptide >