Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 13 Peptid
Beskrivelse
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på myosin let kæde 2, der indeholder Ser-20 og en Hyd-XRXX-(ST) konsensussekvens, ⁄hvor Hyd er en hydrofob rest, og X er en hvilken som helst rest.
Tekniske data
Tekniske data
| Mål | Serin/Threoninkinaser |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Assay | Serin/Threonin Kinase Assay |
| Indhold og opbevaring | Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner. |
| Assay Entry | Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof) |
| Etiket eller farvestof | Methylcoumarin |
| Produkttype | Kinase Assay Kit |
| Mængde | 800 x 20μ L-assays |
| Format | 384-brønds plade |
| Prøvetype | myosin let kæde 2 (KKRPQRRYSNVF) |
| Vis mere |