Få mere at vide
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 12 Peptid
Artikelnummer. 12040186
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12040186 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12040186 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV3673
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-164 and a (S/T)-P-X-(K/R) consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Z'-LYTE™ Ser/Thr 12 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Til brug med (applikation) FRET
Inkluderer Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Prøvevolumen 800 x 20μL
Indhold og opbevaring Z'-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Produkttype Z'-LYTE™ Ser/Thr 12 Peptide Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Udlæsning Slutpunkt
Referencer Mol. Celle. Biol. bind 21. s. 88-99 (2001)
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Baseret på CDK7 (GLAKSFGSPNRAY(pT)H)
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Målindgang CDK1, CDK2, CDK5
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Validerede kinaser CDK1, CDK2, CDK5