Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 11 Peptid
Artikelnummer. 12030186
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12030186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12030186 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3670
Z'-LYTE Kinase Assay Kit - Ser/Thr 11 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på bovint beta-kasein A2, der indeholder Ser-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Format 384-brønds plade
Prøvetype kvægß -kasein A2 rester 14-21 (ESLSSSEE)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer Eur. J. Biochemistry, 186, s. 459-464 (1989)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang IKBKE, CSNK1D, CSNK2A1, FRAP1 (mTOR), CSNK1E, CSNK2A2, CSNK1A1
Validerede kinaser CSNK1A1, CSNK1D, CSNK1E, CSNK2A1 , CSNK2A2, IKBKE, FRAP1 (mTOR)