Få mere at vide
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 1 Peptid
Artikelnummer. 12010176
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-assays
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12010176 800 x 20μ L-assays 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12010176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV3174
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 1 Peptid
Et coumarin- og fluorescein-mærket peptidsubstrat, som kan anvendes til kinasescreening i et antistoffrit format. Dette peptid er baseret på et porcint pyruvat-leverkinase-afledt peptid, der anvendes til at studere PKA-substratspecificitet, og indeholder en RRXS-konsensussekvens, hvor X er en hvilken som helst rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/Threoninkinaser
Til brug med (applikation) FRET
Assay Serin/Threonin Kinase Assay
Indhold og opbevaring Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af primær eller sekundær screening. De fleste kitkomponenter skal opbevares ved -°20 C, og nogle kitkomponenter skal opbevares ved -80 °C. Se COA for specifikke opbevaringsinstruktioner.
Assay Entry Biokemisk fosfospecifik aktivitet (intet antistof)
Etiket eller farvestof Methylcoumarin
Produkttype Kinase Assay Kit
Mængde 800 x 20μ L-assays
Format 384-brønds plade
Prøvetype svinepyruvat leverkinase (LRRASLG)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referencer BBRC vol. 61, s. 559-563 (1974), JBC, bind 252, s. 4888 (1978)
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Substrater Peptid-baseret substrat
Målindgang PRKX, PRKG2, RPS6KA5, PRKACA, PRKG1, RPS6KA4, AURKB, AURKA
Validerede kinaser AURKA, AURKB, PRKACA, PRKG1, PRKG2, PRKX, RPS6KA4, RPS6KA5