missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Z-Lys(z)-osu, TRC

Artikelnummer. 30483391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483391 250 mg
30477150 100 mg
30474346 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL488848250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21160-83-8
Molekylær formel C26 H29 N3 O8
Molekylvægt (g/mol) 511.52
Synonym L-Lysine, N2,N6-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Carbamic acid, [(1S)-1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester (9CI), Carbamic acid, [1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester, (S)-, Succinimide, N-[(N2,N6-dicarboxy-L-lysyl)oxy]-, dibenzyl ester (8CI), NSC 250409, Nα,Nε-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2,6-bis(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate
SMIL O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-Bis(benzyloxycarbonylamino)hexanoate
InChI formel InChI=1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 511.1955
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.