Få mere at vide
GVS Z-link respirator Zytec FR Hagetætning til PX5™ PAPR
Artikelnummer. 18419655
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
18419655 Grøn
1 options
Artikelnummer. 18419655 Leverandør GVS Leverandørnr. 1601031CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 DKK
    4278.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 356.91 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De RPB Z-Link er den mest alsidige multi-purpose respirator på markedet. Designet til at være modstandsdygtig i barske industrielle applikationer, mens den er praktisk til at imødekomme kravene fra sundheds- og biovidenskabsmiljøer.
De RPB Z-Link er den mest alsidige multi-purpose respirator på markedet. Designet til at være modstandsdygtig i barske industrielle applikationer, mens den er praktisk til at imødekomme kravene fra sundheds- og biovidenskabsmiljøer. Z-Link er designet med din komfort og funktionalitet i tankerne, hvilket sikrer, at uanset hvor du arbejder, vil du være beskyttet i de bedste øjeblikke.
  • Letvægts (880 g) og meget behagelig at bruge multi-justering hjelm system.
  • Overlegen komfort: den fuldt justerbare Comfort-Link Fitsystem giver total kontrol over din størrelse gennem støttende polstring og det justerbare 360 graders hovedbånd og skraldesystem.
  • Certificeret til EN 12941 1998 +A2:2008 (TH2 med PX5™ PAPR) og EN 166 2001 1 BT 9 3.
  • Teknisk specifikation EN 397:2012 +A2:2012 (Impact Clauses 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) og
  • Valgfrie klausuler: Meget lav temperatur -300C, smeltet metal, lateral deformitet, elektriske egenskaber 440v ac
  • Indeholder: 16-810 sikkerhedslinse, 16-731 hagetætning Zytec FR, 04-831 PX5™ Åndedrætsslange
  • Til brug med PAPR PX5™
Tekniske data
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Materiale Polycarbonat
Produkttype Åndedrætsværn hjelm
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Nej