Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Val-Gly Diazomethylketon
Beskrivelse
Efterligner en del af det humane cysteinproteinase-bindingscenter; en irreversibel inhibitor af human cysteinproteinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Efterligner en del af det humane cysteinproteinase-bindingscenter
- En irreversibel inhibitor af human cysteinproteinase
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Efterligner en del af det humane cysteinproteinase-bindingscenter; en irreversibel inhibitor af human cysteinproteinase |
| CAS | 119670-30-3 |
| Molekylær formel | C22H31N5O5 |
| Formel vægt | 445,52 g/mol |
| Synonym | C-3455 |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |