Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-methylcoumarin
Artikelnummer. 15406489
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406489 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15406489 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64613.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Et fluorogent substrat for peptidylglutamyl-peptidhydrolyserende (caspaselignende) aktivitet af proteasomet, som kan stimuleres i nærvær af Mg2+ ioner og hurtigt inaktiveres af N-acetylimidazol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Et fluorogent substrat for den peptidylglutamyl-peptid hydrolyserende (caspase-lignende) aktivitet af proteasomet, som kan stimuleres i nærvær af Mg2+ ioner og hurtigt inaktiveret af N-acetylimidazol
Molekylær formel C35H44N4O9
Formel vægt 664.75
Synonym BML-ZW9345; Z-LLE-AMC
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO
Produkttype Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-methylcoumarin
Form Lyofiliseret pulver