Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-fluormethylketon trifluoracetatsalthydrat
Artikelnummer. 15480407
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480407 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 15480407 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64966.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
En cellegennemtrængelig hæmmer af caspase-9, som udviser kompetitiv og irreversibel hæmning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Råhvid til lysebrun
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig hæmmer af caspase-9, som udviser kompetitiv og irreversibel hæmning
Molekylær formel C32H43FN6O10.xC2HF3O2.yH2O
Formel vægt 690,71 (anhy)
Synonym Z-LEHD-FMK;
Opløselighed Opløselig i DMSO.
Produkttype Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-fluormethylketon trifluoracetatsalthydrat
Form Pulver