Få mere at vide
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
Artikelnummer. 18780484 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. 18780484
Brand: Novus Biologicals™ NBP229398
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Tan
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
For Research Use Only