Få mere at vide
Z-Ile-Leu-aldehyde, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467907 5 mg -
16415188 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12465
MedChemExpress Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.
Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Z-Ile-Leu-aldehyde
Fysisk form Solid
CAS 161710-10-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H30N2O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Z-IL-CHO GSI-XII γ-Secretase inhibitor XII
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (113.12 mM)
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)[C@@H](C)CC
Molekylvægt (g/mol) 362.46
Formel vægt 362.46
Procent renhed 98.0%