missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Z-IETD-FMK

Artikelnummer. 16416057
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16416057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16416057 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101297

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Z-IETD-FMK (Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK) is a selective and cell permeable caspase-8 inhibitor. Z-IETD-FMK is also a granzyme B inhibitor.

Tekniske data

Renhed 98.0%
CAS 210344-98-2
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 654.68 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 41.67 mg/mL (63.65 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.