Få mere at vide
(Z)-Icos-9-en-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Icos-9-en-1-ol |
| CAS | 112248-30-3 |
| Molekylær formel | C20H40O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Eicosen-1-ol, Gadoleyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h11-12,21H,2-10,13-20H2,1H3/b12-11- |
| SMIL | CCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.53 |