Få mere at vide
(Z)-Hexadec-11-en-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-11-Hexadecen-1-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,17H,2-4,7-16H2,1H3/b6-5- |
| Formel vægt | 240.2453 |