Få mere at vide
(Z)-Guggulsterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guggulsterone Z |
| CAS | 39025-23-5 |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C\1/C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17Z)-17-ethylidene-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.45 |
| Formel vægt | 312.2089 |