Få mere at vide
Z-Gly-gly-osu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-Gly-gly-osu |
| CAS | 32943-08-1 |
| Molekylær formel | C15 H25 N7 O4 S3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25N7O4S3/c1-16-13(7-21(23)24)18-3-5-27-9-12-10-29-15(20-12)11-28-6-4-19-14(17-2)8-22(25)26/h7-8,10,16-19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b13-7+,14-8+ |
| SMIL | CN\C(=C/[N+](=O)[O-])\NCCSCc1csc(CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)n1 |
| IUPAC navn | (E)-1-N-methyl-1-N'-[2-[[2-[2-[[(E)-1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.599 |
| Formel vægt | 463.113 |