Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-methylcoumarin
Artikelnummer. 15426589
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426589 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15426589 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64796.#0
 Begrænset vare
På lager
Et fluorogent substrat for den chymotrypsinlignende aktivitet af proteasomet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid til lysegul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Et fluorogent substrat for den chymotrypsinlignende aktivitet af proteasomet
Molekylær formel C28H32N4O7
Formel vægt 536.57
Synonym Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-methylcoumarin
Form Pulver