missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate

Artikelnummer. 16414967
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16414967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16414967 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0019A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate is a thrombin-specific fluorogenic substrate for testing of thrombin generation in PRP and platelet-poor plasma (PPP).

Tekniske data

CAS 2070009-61-7
Opløselighed DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Mængde 50 mg
Molekylvægt (g/mol) 639.66 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.02%
Forsendelsestilstand Room temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.