missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2070009-61-7 |
| Opløselighed | DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 639.66 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.02% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?