Få mere at vide
(Z)-Gemifloxacin Mesilat, TRC
Artikelnummer. 30240830
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240830 100 mg
30240682 10 mg
30240653 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG336000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210353-53-0
Molekylær formel C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 485.49
Synonym 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monomethanesulfonate, Factive, Floxguard, Gemifloxacin mesylate, Gemixa, LB 20304a, SB 265805S, Gemifloxacin Mesilate
IUPAC navn 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-methoxyiminopyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-carboxylsyre; metanesulfonsyre
SMIL CO\N=C\1/CN(CC1CN)c2nc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemifloxacin Mesilate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
Formel vægt 485.138