Få mere at vide
(Z)-Fluoxastrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-fluoxastrobin |
| CAS | 887973-21-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-fluoxastrobin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H16 Cl F N4 O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18- |
| SMIL | CO\N=C(/C1=NOCCO1)\c2ccccc2Oc3ncnc(Oc4ccccc4Cl)c3F |
| IUPAC navn | (Z)-1-[2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoro-pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-1-(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-methoxy-methanimine |
| Vis mere |