Få mere at vide
(Z)-Flunarizine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Flunarizine |
| CAS | 693765-11-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 H26 F2 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propenyl]- (9CI), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]piperazine, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine, (Z)-Flunarizine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4- |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C/c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC navn | 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.49 |
| Vis mere |