Få mere at vide
(Z)-Flunarizine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Flunarizine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4- |
| Formel vægt | 404.2064 |
| Procent renhed | >95% |