Få mere at vide
(Z)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate |
| CAS | 51371-55-2 |
| Molekylær formel | C7 H11 Br O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-3-10-7(9)6(2)4-5-8/h4H,3,5H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C\CBr)\C |
| IUPAC navn | ethyl (E)-4-bromo-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.06 |
| Formel vægt | 205.9942 |