Få mere at vide
(Z)-Ethyl 4-(8-klor-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-yliden)-3,4-dihydropyridin-1(2H)-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30371490
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30371490 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30371490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90278525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analyt- eller komponentnavne (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22H21ClN2O2
Synonym Loratadine Impurity
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 380.87