Få mere at vide
(Z)-Doxepin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30372114
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372114 100 mg
30383797 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30372114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD550015100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25127-31-5
Molekylær formel C19H22ClNO
Molekylvægt (g/mol) 315.84
Synonym (3Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-N,N-dimethyldibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine deriv.
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Doxepin Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
Formel vægt 315.139