missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)- Disperse Yellow 39, TRC

Artikelnummer. 30179664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179664 250 mg -
30179446 2.5 g 2.5g
30179577 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496035250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38072-53-6
Molekylær formel C17H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Synonym (2Z)-2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
SMIL CN(C)c1ccc(C=C2Nc3ccccc3C2=O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)- Disperse Yellow 39
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)18-16/h3-11,18H,1-2H3/b16-11+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.