missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)- Disperse Yellow 39, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)- Disperse Yellow 39 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)18-16/h3-11,18H,1-2H3/b16-11+ |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?