missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Z-DEVD-FMK, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477907
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477907 5 mg -
16451259 1 mg -
16425188 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12466

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.

Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Z-DEVD-FMK
CAS 210344-95-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H41FN4O12
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (49.85 mM)
SMIL O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(CF)=O)CC(OC)=O)=O)[C@H](CCC(OC)=O)NC([C@H](CC(OC)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 668.66
Formel vægt 668.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.