Få mere at vide
(Z)-Desbutyl Lumefantrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Desbutyl Lumefantrine |
| CAS | 355841-11-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 H24 Cl3 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24Cl3NO/c1-2-3-10-30-15-25(31)24-14-19(29)13-23-21(11-16-4-6-17(27)7-5-16)22-12-18(28)8-9-20(22)26(23)24/h4-9,11-14,25,30-31H,2-3,10,15H2,1H3/b21-11- |
| SMIL | CCCCNCC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12 |
| IUPAC navn | 2-(butylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylidene]fluoren-4-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.83 |
| Formel vægt | 471.0923 |
| Vis mere |