missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Cinnamyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30368620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368620 5 g
30365785 250 mg
30359718 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4421255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39199-93-4
Molekylær formel C9H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 152.62
Synonym (3-Chloro-1-propenyl)benzene, [(1Z)-3-chloro-1-propenyl]benzene
IUPAC navn [(Z)-3-chloroprop-1-enyl]benzene
SMIL ClC\C=C/c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-Cinnamyl Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4-
Formel vægt 152.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.