Få mere at vide
(Z)-Azoxystrobin, TRC
Artikelnummer. 18073640
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18073640 2.5 mg 2.5mg
18033150 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9651552.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143130-94-3
Molekylær formel C22 H17 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 403.39
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (Z)-, Z-Azoxystrobin, Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αZ)-, (Z)-Azoxystrobin
IUPAC navn methyl (Z)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
SMIL CO\C=C(/C(=O)OC)\c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Azoxystrobin
Analyt- eller komponentnavne (Z)-Azoxystrobin
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13-
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 2.5 mg
Formel vægt 403.1168
Procent renhed >95%