Få mere at vide
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-fluormethylketon
Artikelnummer. 11434906 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434906 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11434906 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 03FK01001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 DKK
    3839.61 DKK / 1mg
    Spare 195.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK er en irreversibel og cellepermeabel inhibitor af CPP32/Apopain.
Et medlem af CIE/CED-3-familien af cysteinproteaser.
Tekniske data
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares på et køligt, tørt sted. Dessikere.
Mængde 1 mg
Produkttype Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-fluormethylketon
Molekylvægt (g/mol) 668
Form Fast stof