Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Artikelnummer. 15450377
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450377 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15450377 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64569.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluormethyl)coumarin fungerer som et substrat for granzyme B-bearbejdet ICE-LAP3, caspase-6, caspase-7, caspase-8 og caspase-10. Reaktionen kan observeres ved et blåt til grønt skift i fluorescens efter spaltning af AFC-fluoroforen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Et fluorogent substrat for caspase-3
Molekylær formel C36H38F3N5O14
Formel vægt 821.71
Synonym Z-DEVD-AFC; Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Produkttype Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Form Pulver