missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Alpha-Hydroxy Tamoxifen, TRC

Artikelnummer. 30406340
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406340 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9547105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-a-Hydroxy Tamoxifen
CAS 97170-41-7
Molekylær formel C26H29NO2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-20(28)25(21-10-6-4-7-11-21)26(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)29-19-18-27(2)3/h4-17,20,28H,18-19H2,1-3H3/b26-25+
SMIL CC(O)\C(=C(\c1ccccc1)/c2cccc(OCCN(C)C)c2)\c3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Formel vægt 387.2198
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.